Tlačiť
6-Amino-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Amino-2-naphthoic acid, 6-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-Amino-2-naphthoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
512370-1G 512370-5G
SIAL512370-1GEA 83.72 EUR
SIAL512370-1G SIAL512370-5G
6-Amino-2-naphthoic acid, Sigma-Aldrich®
6-Amino-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Mw: 187.1947 g/mol
Číslo MDL: MFCD01861831
Číslo CAS: 116668-47-4