Tlačiť
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
250252-10G 250252-50G
SIAL250252-10GEA 56.96 EUR
SIAL250252-10G SIAL250252-50G
1-Naphthoyl chloride, Sigma-Aldrich®
1-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Číslo MDL: MFCD00004002
Číslo CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
OSN: 3265
ADR: 8,II