Tlačiť
1-Naphthoyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270380100 270380500
ACRO270380100EA 66.99 EUR
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoyl chloride 99%
1-Naphthoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₇ClO
Teplota varu: 190 °C (35 mmHg)
Teplota tavenia: 16…19 °C
Hustota: 1,26 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00004002
Číslo CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %