Tlačiť
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
H57434.03 H57434.06 H57434.14
H57434.03EA 61.69 EUR
H57434.03 H57434.06 H57434.14
(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
(R)-(-)-Nipecotic acid
Purity: 96+% CAS No.: 25137-00-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: 250-255° Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Mw: 129.16 g/mol
Teplota tavenia: 250…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01630787
Číslo CAS: 25137-00-2