Tlačiť
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
H28796.06 H28796.14
H28796.06EA 69.7 EUR
H28796.06 H28796.14
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 40371-51-5 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 MDL No.: MFCD00674110
Vzorec: C₄H₉NO₃
Mw: 119.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674110
Číslo CAS: 40371-51-5