Tlačiť
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
342430050 342430250
ACRO342430050EA 64.89 EUR
ACRO342430050 ACRO342430250
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₃
Mw: 119.12 g/mol
Teplota tavenia: 200…203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674110
Číslo CAS: 40371-51-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥95 %