Tlačiť
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32081.06 H32081.14
H32081.06EA 121.14 EUR
H32081.06 H32081.14
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 113512-57-5 Molecular Formula: C6H3F2NO3 Formula Weight: 175.09 Melting Point: 112-120° MDL No.: MFCD08443942
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
Teplota tavenia: 112…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443942
Číslo CAS: 113512-57-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II