3-Coumaranone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Benzofuran-3(2H)-one
A10202.03
A10202.06
A10202.14
A10202.03EA
65.29
EUR
A10202.03
A10202.06
A10202.14
3-Coumaranone ≥97%
3-Coumaranone
Purity: 97%
CAS No.: 7169-34-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 97-102°
Beilstein Reference: 115296
MDL No.: MFCD00051810
Vzorec:
C₈H₆O₂ Mw: 134.13 g/mol Teplota tavenia: 97…102 °C |
Číslo MDL:
MFCD00051810 Číslo CAS: 7169-34-8 |