Tlačiť
Neodymium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40253.14 40253.22
40253.14EA 101.08 EUR
40253.14 40253.22
Neodymium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Neodymium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 13477-91-3 Molecular Formula: Nd2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 720.78 (576.66anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.85 Melting Point: 1176° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00149803
Vzorec: Nd₂S₃O₁₂·8H₂O
Teplota tavenia: 1176 °C
Hustota: 2,85
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149803
Číslo CAS: 13477-91-3
EINECS: 233-262-1
Merck Index: 14,6450