Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H28788.06 H28788.03
H28788.06EA 455.04 EUR
H28788.06 H28788.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 503309-11-3 Molecular Formula: C7H5BF4O2 Formula Weight: 207.92 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD03094995
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
Mw: 207.92 g/mol
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094995
Číslo CAS: 503309-11-3