Tlačiť
2-Iodoadenosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Dodávateľ: TCI
Synonymá: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-iodo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
I0759-1G I0759-200MG I0759-5G
TCIAI0759-1GEA 285.6 EUR
TCIAI0759-1G TCIAI0759-200MG TCIAI0759-5G
2-Iodoadenosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Iodoadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₂IN₅O₄
Mw: 393.14 g/mol
Teplota tavenia: 144°C
Číslo MDL: MFCD01320413
Číslo CAS: 35109-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3d153d0bb8dbb1d93f1488a7f149b1124c1ee&vid=c4e3d153d0bb8dbb1d93f1488a7f149b1124c1ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %