Tlačiť
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
H56905.06 H56905.09
H56905.06EA 936.22 EUR
H56905.06 H56905.09
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside ≥98%
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Purity: 98+% CAS No.: 3150-24-1 Molecular Formula: C12H15NO8 Formula Weight: 301.25 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Mw: 301.25 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063256
Číslo CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5