Tlačiť
Ampicillin sodium salt
Dodávateľ: G Bioscienes
Nebezpečí
RC-021 RC-020
RC-021EA 1193.34 EUR
RC-021 RC-020
Ampicillin sodium salt
Ampicillin sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064313
Číslo CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1