4-(Tributylstannyl)pyridine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
H51435.03
H51435.06
H51435.03EA
128.76
EUR
H51435.03
H51435.06
4-(Tributylstannyl)pyridine 96%
4-(Tributylstannyl)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 124252-41-1
Molecular Formula: C17H31NSn
Formula Weight: 368.15
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319071
Vzorec:
C₁₇H₃₁NSn Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01319071 Číslo CAS: 124252-41-1 OSN: 2788 ADR: 6.1,III |