Tlačiť
2-(4-Nitrophenyl)ethanol, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0215589005 0215589050 0215589010
ICNA0215589005EA 75.41 EUR
ICNA0215589005 ICNA0215589050 ICNA0215589010
2-(4-Nitrophenyl)ethanol, powder
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
p-Nitrophenethyl alcohol is used as a protecting reagent for phosphates and O6 of deoxyguanosine.
Soluble in acetone (50 mg/ml) and methanol (25 mg/ml).
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota tavenia: 59…62 °C (lit.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010202
Číslo CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8