Tlačiť
Chlorid cesný
Dodávateľ: G Bioscienes
RC-035 RC-034
RC-035EA 1450.46 EUR
RC-035 RC-034
Chlorid cesný
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021