Boc-DL-Pro-OH ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H32347.03
H32347.06
H32347.03EA
77.42
EUR
H32347.03
H32347.06
Boc-DL-Pro-OH ≥98%
Boc-DL-Pro-OH
Purity: 98%
CAS No.: 59433-50-0
Molecular Formula: C10H17NO4
Formula Weight: 215.25
Melting Point: 101-104°
MDL No.: MFCD00520915
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₄ Teplota tavenia: 101…104 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00520915 Číslo CAS: 59433-50-0 |