Tlačiť
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Iodo-2-(methoxycarbonyl)anisole, Methyl 4-iodo-2-methoxybenzoate, 4-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate, Methyl 4-iodo-o-anisate, Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
B25529.06 B25529.14
B25529.06EA 88.25 EUR
B25529.06 B25529.14
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 148490-97-5 Molecular Formula: C9H9IO3 Formula Weight: 292.07 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD06797865
Vzorec: C₉H₉IO₃
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052925
Číslo CAS: 35387-93-0