Tlačiť
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-p-anisic acid
H32014.03 H32014.06
H32014.03EA 73.41 EUR
H32014.03 H32014.06
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 21971-21-1 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 MDL No.: MFCD00085943
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085943
Číslo CAS: 21971-21-1