Tlačiť
n-Heptan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8270.9200STEA 4159.65 EUR
8270.9200ST
n-Heptan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100,20 g/mol
Teplota varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90,6 °C
Hustota: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 95 %
Boiling Point 98 - 99 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %