Tlačiť
3-Chloro-1-propanol 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 51.27 EUR
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Chloro-1-propanol 98% stabilised
3-Chloro-1-propanol
Vzorec: C₃H₇ClO
Mw: 94.54
Teplota varu: 160…162 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.13 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002943
Číslo CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
OSN: 2849
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3