Tlačiť
Dichlormethan, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
Synonymá: Methylene chloride
9410.2500EA 295.61 EUR
9410.2500 9410.1000
Dichlormethan, BAKER ANALYZED® HPLC HPLC, J.T.Baker®
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84.93
Teplota varu: 39.8
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (by GC) min. 99.8 %
Density (g/ml) at 25°C 1.315 - 1.321
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Preservative (Amylene) (ppm) about 20
Residue after Evaporation (in ppm) max. 2
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 254 nm max. 0.01
at 280 nm max. 0.01
at 350 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 233