Kyselina chlorovodíková 32%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
|
Nebezpečí
|
6082.1000EA
42.52
EUR
6082.1000
6082.2500
Kyselina chlorovodíková 32%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl Teplota varu: 110 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –30 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011324 Číslo CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 OSN: 1789 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | min. 32 % |
Ammonium (NH4) | max. 1 ppm |
Free Chlorine | max. 0.5 ppm |
Residue after Ignition | max. 5 ppm |
Sulfate (SO4) | max. 1 ppm |
Sulfite (SO3) | max. 2 ppm |
Trace Impurities (in ppm) | |
Silver (Ag) | max. 0.1 |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Arsenic (As) | max. 0.1 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Beryllium (Be) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.1 |
Cobalt (Co) | max. 0.1 |
Chromium (Cr) | max. 0.1 |
Copper (Cu) | max. 0.1 |
Iron (Fe) | max. 0.5 |
Germanium (Ge) | max. 0.1 |
Potassium (K) | max. 0.1 |
Lithium (Li) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.5 |
Manganese (Mn) | max. 0.1 |
Molybdenum (Mo) | max. 0.1 |
Sodium (Na) | max. 0.5 |
Nickel (Ni) | max. 0.1 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Strontium (Sr) | max. 0.1 |
Titanium (Ti) | max. 0.1 |
Thallium (Tl) | max. 0.1 |
Vanadium (V) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.5 |
Zirconium (Zr) | max. 0.1 |