2-Phenyl-1,3-propanediol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Phenylpropane-1,3-diol
H56761.06
H56761.14
H56761.06EA
146.01
EUR
H56761.06
H56761.14
2-Phenyl-1,3-propanediol ≥98%
2-Phenyl-1,3-propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 1570-95-2
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00236056
Vzorec:
HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH Teplota tavenia: 53…56 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00236056 Číslo CAS: 1570-95-2 EINECS: 411-810-2 |