Tlačiť
L-Alanin
Dodávateľ: G Bioscienes
Synonymá: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
RC-013 RC-014
RC-013EA 217.81 EUR
RC-013 RC-014
L-Alanin
L-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Teplota varu: 189 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 79 °C
Číslo MDL: MFCD00064410
Číslo CAS: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203