Tlačiť
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 143 EUR
H56685.22 H56685.36
2-Naphthalenesulphonic acid ≥98%
2-Naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Mw: 208.24
Teplota varu: ∼350 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 124
Hustota: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149271
Číslo CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
OSN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06464