Tlačiť
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32915.06 H32915.14
H32915.06EA 121.77 EUR
H32915.06 H32915.14
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 175278-22-5 Molecular Formula: C8H6F3NO3 Formula Weight: 221.14 MDL No.: MFCD00205143
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Mw: 221.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00205143
Číslo CAS: 175278-22-5