Tlačiť
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31960.03 H31960.06
H31960.03EA 28.36 EUR
H31960.03 H31960.06
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 82477-67-6 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 MDL No.: MFCD01317994
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.59
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317994
Číslo CAS: 82477-67-6