Tlačiť
Formamid
Dodávateľ: G Bioscienes
Nebezpečí
RC-120 RC-119
RC-120EA 326.92 EUR
RC-120 RC-119
Formamid
Formamid
Vzorec: HCONH₂
Teplota varu: 210 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007941
Číslo CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM