Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
46661.G1
46661.G5
46661.G9
46661.G1EA
176.49
EUR
46661.G1
46661.G5
46661.G9
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Vzorec:
In Teplota varu: 2000 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 156 °C Hustota: 7,3 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134048 Číslo CAS: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |