Tlačiť
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33189.MD H33189.03
H33189.MDEA 54.48 EUR
H33189.MD H33189.03
3-(Difluoromethyl)pyridine ≥97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₂N
Mw: 129.11
Teplota varu: 42 °C (6 mmHg)
Teplota vzplanutia: 54 °C (129 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226584
Číslo CAS: 76541-44-1
EINECS: 278-487-6
OSN: 1993
ADR: 3 III