Tlačiť
2,4,6-Trichloropyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H56787.06 H56787.14
H56787.06EA 152.83 EUR
H56787.06 H56787.14
2,4,6-Trichloropyridine ≥97%
2,4,6-Trichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 16063-69-7 Molecular Formula: C5H2Cl3N Formula Weight: 182.44 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° MDL No.: MFCD00971928
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
Mw: 182.44
Teplota tavenia: 33…37 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00971928
Číslo CAS: 16063-69-7