Tlačiť
Hydrogenfosforečnan didraselný
Dodávateľ: G Bioscienes
Synonymá: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
RC-081 RC-082
RC-081EA 316.09 EUR
RC-081 RC-082
Hydrogenfosforečnan didraselný
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec: K₂HPO₄
Teplota tavenia: 340 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011383
Číslo CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM