Tlačiť
Guanidiniumthiokyanát
Dodávateľ: G Bioscienes
Varování
Synonymá: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
RC-059 RC-058
RC-059EA 801.52 EUR
RC-059 RC-058
Guanidiniumthiokyanát
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Mw: 118.16
Teplota tavenia: 118
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013027
Číslo CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1