Tlačiť
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
398290050 398290010
ACRO398290050EA 283.19 EUR
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota varu: 109 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 26…28 °C
Hustota: 1,39 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023197
Číslo CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %