Tlačiť
Needle holders, accord. to Kolle
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40039016 40039025
HECH40039016EA 10.57 EUR
HECH40039016 HECH40039025
Needle holders, accord. to Kolle
Dissecting a zaočkováním Loop a jehelce
Needle holders made of aluminium with plastic handle, sterilisable.