Tlačiť
VWR® VisiScope® 200, Mikroskopy vzpřímené
Dodávateľ: VWR Collection
630-3291EA 653.31 EUR
630-3291 630-3292 630-3293 630-3294 630-3295
VWR® VisiScope® 200, Mikroskopy vzpřímené
Mikroskopy
Spolehlivé, pokročilé mikroskopy pro vzdělávací účely. Doporučeno zejména pro střední školy.
  • Výkonný osvětlovací systém s nastavitelnou intenzitou – úsporná LED žárovka
  • Konstantní teplota čistě bílé barvy při všech úrovních intenzity
  • Velký otvor za nosní částí pro použití jako rukojeť
  • Optické komponenty ošetřené proti tvorbě plísní a hub
Certifikácie: Objektivy mikroskopu vyhovují normě DIN. zvýšená spolehlivost zařízení díky přísné kontrole použitých materiálů a optimalizovaného výrobního procesu dle normy ISO 9001:2008 systém kvality.
Informace oMore Product Information
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Model BL224 PL BL214 PL TL224 PL ML224 PL ML214 PL
Environmentally Preferable
Kontrastní technika Světlé pole Světlé pole Světlé pole Světlé pole Světlé pole
Hlavice 30° sklon, otáčení o 360° 30° sklon, otáčení o 360° 30° sklon, otáčení o 360° 30° sklon, otáčení o 360° 30° sklon, otáčení o 360°
Okuláry WF 10×/18 mm WF 10×/18 mm WF 10×/18 mm WF 10×/18 mm WF 10×/18 mm
Revolverová hlava 4 objektivů 4 objektivů 4 objektivů 4 objektivů 4 objektivů
Objektivy N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i) N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60× N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i) N-plan HC 4×, 10×, 40×, 100× (i) N-plan HC 4×, 10×, 40×, 60×
Stolek 125×115 mm (movement: 70×30 mm) 125×115 mm (movement: 70×30 mm) 125×115 mm (movement: 70×30 mm) 125×115 mm (movement: 70×30 mm) 125×115 mm (movement: 70×30 mm)
Kondenzátor Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm Abbe 1,25 N.A., pre-centered, adjustable height, with iris diaphragm
Ostření Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
Osvětlení LED (3 W) LED (3 W) LED (3 W) LED (3 W) LED (3 W)
Š×H×V 235×290×370 mm 235×290×370 mm 235×290×370 mm 235×290×370 mm 235×290×370 mm
Hmotnost 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg