Tlačiť
Centrifuge tubes, conical, with rim
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40942002 40942001
525-0786EA 408.97 EUR
525-0786 HECH40942001
Centrifuge tubes, conical, with rim
Zkumavky Zkumavky centrifugační
AR®/soda glass or Duran® borosilicate glass 3,3.
  • Fused white graduation
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable