Tlačiť
Microtubes
Dodávateľ: Kima
KIMA18167EA 0 EUR
KIMA18167
Microtubes
Zkumavky Mikrozkumavky
PP, translucent.
  • Without cap
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Conical test tube for autoanalyser Olly type.