Tlačiť
n-Pentan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00882.1000 1.00882.2500 1.00882.4000
1.00882.1000EA 129.56 EUR
1.00882.1000 1.00882.2500 1.00882.4000
n-Pentan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Teplota varu: 35…36 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –130 °C
Hustota: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
OSN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.04 g/L (25 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.15 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 570 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.358
Explosion Limit 1.4 - 8%(V)
Density 0.63 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid