Tlačiť
Hydrindantin dihydrate, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2,2'-Biindan)-1,1',3,3'-tetrone, 2,2'-dihydroxy-, 1,1'-dihydrate (7CI), 2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-biindan-1,1'-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
53940-10G 53940-50G
53940-10GEA 145.8 EUR
53940-10G 53940-50G
Hydrindantin dihydrate, Supelco®
Hydrindantin dihydrate
Vzorec: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
Mw: 358.30 g/mol
Číslo MDL: MFCD00149242
Číslo CAS: 5950-69-6
EINECS: 227-713-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fd0cbf04561c981223857aa80e2e48f97a4d548&vid=9c1e9f587130e5ce2cc51e48cdbcec3800d035a1&prid=web&clid=SAPDAM