Tlačiť
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
371840250 371841000 371845000
ACRO371840250EA 69.3 EUR
ACRO371840250 ACRO371841000 ACRO371845000
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Mw: 115.18 g/mol
Teplota tavenia: –85 °C
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078428
Číslo CAS: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
OSN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine