Tlačiť
Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% SO3_active, technical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
132870250 132871000 132870025 132875000
ACRO132870250EA 75.31 EUR
ACRO132870250 ACRO132871000 ACRO132870025 ACRO132875000
Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% SO3_active, technical
Sulphur trioxide pyridine complex
Vzorec: C₅H₅NO₃S
Mw: 159.16 g/mol
Teplota tavenia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012437
Číslo CAS: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 50 % (Active SO3)
Elemental Analysis 3.98 to 4.48 % N
Specific optical rotation -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform)