Tlačiť
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Acetylthiophene-2-carboxylic Acid, 5-Acetyl-2-thenoic acid
L13588.06 L13588.14
L13588.06EA 87.85 EUR
L13588.06 L13588.14
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4066-41-5 Molecular Formula: C7H6O3S Formula Weight: 170.19 Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 128897
Vzorec: C₇H₆O₃S
Teplota tavenia: 208…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055512
Číslo CAS: 4066-41-5