2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
A12765.02
A12765.88
A12765.02EA
47.33
EUR
A12765.02
A12765.88
2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
2-Acetyl-5-cyanothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 88653-55-8
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 95-97°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052314
Vzorec:
C₇H₅NOS Teplota varu: 95…97 °C (0,5 mmHg) Teplota tavenia: 76…80 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052314 Číslo CAS: 88653-55-8 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |