Tlačiť
2-Hydroxypyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Pyridinol-1-oxide
56413-100G 56413-25G
SIAL56413-100GEA 279.99 EUR
SIAL56413-100G SIAL56413-25G
2-Hydroxypyridine-N-oxide, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NO₂
Mw: 111.10 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006195
Číslo CAS: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8