Tlačiť
2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54207.06 H54207.14 H54207.22
H54207.06EA 38.03 EUR
H54207.06 H54207.14 H54207.22
2-Hydroxypyridine-N-oxide ≥98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Purity: 98+% CAS No.: 13161-30-3 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1422545 MDL No.: MFCD00006195
Vzorec: C₅H₅NO₂
Teplota tavenia: 147…152 °C
Hustota: 1,111
Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006195
Číslo CAS: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8