Tlačiť
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43629.03 43629.06
43629.03EA 51.74 EUR
43629.03 43629.06
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Physical Form: Powder Melting Point: 187° dec. Beilstein Reference: 184665
Vzorec: C₁₁H₉N₃O₂
Teplota tavenia: 187 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044237
Číslo CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6