Tlačiť
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: TDMAT
M-Clarity™ quality level = MQ200
469858-25G 469858-5G
SIAL469858-25GEA 1376.33 EUR
SIAL469858-25G SIAL469858-5G
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
Vzorec: C₈H₂₄N₄Ti
Mw: 224.17 g/mol
Číslo MDL: MFCD00014861
Číslo CAS: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
OSN: 3129
ADR: 4.3 II