Tlačiť
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TDMAT
42932.06 42932.14
42932.06EA 292.81 EUR
42932.06 42932.14
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥99.9% (metals basis)
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
Purity: 99.9% CAS No.: 3275-24-9 Molecular Formula: C8H24N4Ti Formula Weight: 224.19 Flash Point: -30°(-22°F) Physical Form: Liquid Density: 0.96 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow-brown Boiling Point: 50°/0.5mm UN No.: 3129 MDL No.: MFCD00014861
Vzorec: C₈H₂₄N₄Ti
Mw: 224.17 g/mol
Teplota varu: 50 °C (0.5 mmHg)
Hustota: 0.96
Teplota vzplanutia: –30 °C (–22 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014861
Číslo CAS: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
OSN: 3129
ADR: 4.3 II